Documentos
L333190
3-(5-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-2,4-DIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H13NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
307.327
Número MDL:
Outras notas