Documentos
L331732
4-(2-AMINO-3-CYANO-4-(2-FLUOROPHENYL)-7,7-DIMETHYL-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1(4H)-QUINOLINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H23FN4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
466.538
Número MDL:
Outras notas