Documentos
L322628
5-[3-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15Cl2N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
380.299
Número MDL:
Outras notas