Documentos
L320145
2,4-DIMETHYL-1-(((((3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)CARBONYL)OXY)IMINO)METHYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
336.316
Número MDL:
Outras notas