Documentos
L313467
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H20N4OS4
Número CAS:
Peso molecular:
460.665
Número MDL:
Outras notas