Documentos
L310751
2-[4-(2-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-N'-[(E)-1-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H27ClN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
430.938
Número MDL:
Outras notas