Documentos
L297356
4-(2-((3-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H25ClN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
496.952
Número MDL:
Outras notas