Documentos
L295094
2-ETHOXY-4-(2-(2-PYRAZINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H24N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
448.483
Número MDL:
Outras notas