Documentos
L286494
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H16ClN3OS3
Número CAS:
Peso molecular:
421.993
Número MDL:
Outras notas