Documentos
L285595
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H13N5OS
Número CAS:
Peso molecular:
311.368
Número MDL:
Outras notas