Documentos
L285331
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H18ClFN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
468.941
Número MDL:
Outras notas