Documentos
L260789
4-CHLOROBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H19ClN6O2
Número CAS:
Peso molecular:
386.844
Número MDL:
Outras notas