Documentos
L257389
7,9-DICHLORO-2-(4-FLUOROPHENYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H14Cl2FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
458.28
Número MDL:
Outras notas