Documentos
L252298
(5-AMINO-1-(2-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)(2-CHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H14ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
327.773
Número MDL:
Outras notas