Documentos
L244783
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21N5O4S
Número CAS:
Peso molecular:
475.53
Número MDL:
Outras notas