Documentos
L238171
2-ETHOXY-4-((E)-{[(5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H28Cl2N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
543.452
Número MDL:
Outras notas