Documentos
L226580
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H27N3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
505.663
Número MDL:
Outras notas