Documentos
L223107
2-AMINO-1-(4-BROMO-2-FLUOROPHENYL)-4-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H22BrFN4O
Número CAS:
Peso molecular:
481.372
Número MDL:
Outras notas