Documentos
L219134
2-METHYL-N-(6-METHYL-2-PYRIDINYL)-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H29N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
495.649
Número MDL:
Outras notas