Documentos
L216240
8-(BENZYLAMINO)-7-(2-HYDROXYETHYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H17N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
315.334
Número MDL:
Outras notas