Documentos
L211001
5-{3-HEPTADECYL-5-OXO-4-[(E)-(4-SULFOPHENYL)DIAZENYL]-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL}-2-PHENOXYBENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C38H50N4O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
754.972
Número MDL:
Outras notas