Documentos
L208361
1-METHYL-2-OXO-2-PHENYLETHYL 2-(4-METHOXYPHENYL)-8-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
425.489
Número MDL:
Outras notas