Documentos
L181439
4-[(E)-(2-{2-OXO-2-[2-(3-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C33H30N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
578.63
Número MDL:
Outras notas