Documentos
L177490
2-{[[(2E)-2-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-N-(4-BROMOPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H18Br2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
574.232
Número MDL:
Outras notas