Documentos
L151203
2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE (5-OXO-6-PH-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H11Cl2N5O
Número CAS:
Peso molecular:
360.205
Número MDL:
Outras notas