Documentos
L136905
6-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H12BrF3N4S
Número CAS:
Peso molecular:
393.231
Número MDL:
Outras notas