Documentos
L124133
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21BrN4OS
Número CAS:
Peso molecular:
493.429
Número MDL:
Outras notas