Documentos
L121118
2-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-HYDROXY-1-(4-METHYLPHENYL)-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H29BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
477.449
Número MDL:
Outras notas