Key Documents
L119121
2-METHYL-5-(1-METHYLETHYLIDENE)CYCLOPENTANONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
318.335
Número MDL:
Outras notas