Documentos
L103128
N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H19ClFN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
479.967
Número MDL:
Outras notas