Documentos
L102334
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H27N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
533.657
Número MDL:
Outras notas