Documentos
J100006
Sigma-Aldrich
Bis(N,N′-di-tert-butylacetamidinato)iron(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H42N4Fe
Número CAS:
Peso molecular:
394.42
Código UNSPSC:
12352300
grau
electronic grade
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
≥99.99% metals basis
forma
solid
cor
white
pb
60 °C/0.02 mmHg
pf
105-109 °C (lit.)
107 °C