I2606
3-Indazolinone
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-1H-indazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
250-252 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NNc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N2O/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Alox5(25290)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3