Documentos Principais
GF90669314
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, temper hard, size 50 × 50 mm
Sinônimo(s):
FE220271
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 906-693-14
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)