Key Documents
GF87440159
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AL609301
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
sputtering target
fabricante/nome comercial
Goodfellow 874-401-59
Diâmetro
50.8 mm
espessura
3.15 mm