Documentos Principais
GF85898480
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 603202
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.088,00
R$ 2.088,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.088,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 2.088,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 858-984-80
Diâmetro
40 mm
espessura
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)