Documentos
GF79372592
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
AS506100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 793-725-92
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
10 mm