GF77674719
Yttrium
wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Yttrium, Y 005105
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 776-747-19
resistividade
57 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.2 m × 0.5 mm
pb
3338 °C (lit.)
pf
1522 °C (lit.)
densidade
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
chave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3