Key Documents
GF77206518
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 20 m, filament diameter 0.015mm
Sinônimo(s):
SI675721
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
forma
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 772-065-18
Comprimento
20 m
Diâmetro
0.015 mm , filament diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation