GF69862382
Indium
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.999%
Sinônimo(s):
Indium, IN005110
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.999%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 698-623-82
resistividade
8.37 μΩ-cm
C × diâmetro
2 m × 0.25 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3