Documentos Principais
GF65539637
Stainless steel - AISI 416
rod, 31.5 mm diameter, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, length 500 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FF157960
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.734,00
R$ 3.734,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.734,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 3.734,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 655-396-37
Comprimento
500 mm
diâmetro
31.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)