Documentos Principais
GF55922632
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, hard
Sinônimo(s):
CU053150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.727,00
R$ 4.727,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.727,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.727,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 559-226-32
tamanho × espessura
150x150 mm × 3.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)