Documentos
GF55172965
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinônimo(s):
SI647950
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 551-729-65
Comprimento
100 mm
diâmetro
5.0 mm