Key Documents
GF40039657
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g
Sinônimo(s):
AL716010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 400-396-57
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
150 μm