Documentos
GF36651663
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinônimo(s):
SI686020
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥85%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 366-516-63
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
10 μm