Key Documents
GF34822504
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 2 m, coil width 20 mm
Sinônimo(s):
CO840230
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 348-225-04
Comprimento
2 m
largura da espiral
20 mm
espessura
0.023 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3