GF34640333
Cobalt
wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, hard, 99.99+%
Sinônimo(s):
Cobalt, CO005120
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 346-403-33
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.05 m × 1.0 mm
pb
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3