GF33065232
Indium
foil, 15mm disks, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
Sinônimo(s):
Indium, IN000210
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
100%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 330-652-32
resistividade
8.37 μΩ-cm
diâmetro × espessura
15 mm × 0.075 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3