Documentos Principais
GF31483098
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
Sinônimo(s):
AL603115
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.6%
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 314-830-98
tamanho
10 × 10 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)