GF06424398
Palladium
tube, 120mm, outside diameter 6mm, inside diameter 5mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD007260
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 064-243-98
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
120 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6 mm × 5 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N